Key Documents
460737
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(2-methyl-2-morpholinopropionyl)-9-octylcarbazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H51N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
589.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
116-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)C(=O)C(C)(C)N4CCOCC4)C(=O)C(C)(C)N5CCOCC5
Application
Photoinitiator
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable