Principaux documents
460605
Sigma-Aldrich
Indium(I) bromide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Indium(1+) bromide
About This Item
Formule linéaire :
InBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Essai
99.998% trace metals basis
Forme
beads
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
Taille des particules
−10 mesh
pb
656 °C (lit.)
Pf
220 °C (lit.)
Densité
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[InH2]
InChI
1S/BrH.In.2H/h1H;;;/q;+1;;/p-1
Clé InChI
GMVXLLMXELBKRR-UHFFFAOYSA-M
Application
Leads to the formation of dimeric o-phenyleneindium bromide tetrakis(tetrahydrofuran) adduct, a polyfunctional Lewis acid-Lewis base adduct.
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gabbai, F.P. et al.
Organometallics, 15, 4119-4119 (1996)