Documents
460567
Sigma-Aldrich
Antimony(III) iodide
anhydrous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Antimony triiodide
About This Item
Formule linéaire :
SbI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
liquid
Taille des particules
−10 mesh
Point d'ébullition
401 °C (lit.)
Pf
170 °C (lit.)
Densité
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves