Key Documents
460451
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl stearate
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16CO2CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
technical grade
Point d'ébullition
149 °C (lit.)
Pf
55-57 °C (lit.)
Solubilité
hexane and water: insoluble
toluene, ethanol and acetone: soluble
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Application
Plasticizer