457604
β-Propiolactone
97%
Synonyme(s) :
3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Pf
−33 °C (lit.)
Densité
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
Clé InChI
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Attention
Avertissement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup