Documents
457280
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-bis(methyl carboxylate)
average Mn ~2,000
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCF2O(CF2CF2O)x(CF2O)yCF2CO2CH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~2,000
Constante diélectrique
3.7, 50 Hz (23 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.298 (lit.)
Tension de surface
225 dyn/cm, 20 °C
Viscosité
20 cSt(20 °C)(lit.)
Indice d'acide
5 meq/kg
Solubilité
isopropanol, MEK, and THF: soluble
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(O)(F)F.COC(=O)C(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
Application
Topical lubricant.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves