Documents
457191
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-3,3′−dicarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H8N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccnc1-c2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(17)18)4-2-6-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
KNVZVRWMLMPTTJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Structure of (2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylic acid) dichlorocopper (II) monohydrate.
Goddard R, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 46(1), 33-35 (1990)
First examples of ternary lanthanide 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate coordination polymers with zigzag chains structures assembled from lanthanide ions, 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate and 1, 10-phenanthroline.
Hu M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(5), 1684-1690 (2007)