457124
Methyl 4-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.24
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Pf
75-78 °C (lit.)