457051
3-(Ethoxymethylene)-1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Densité
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO\C=C(\C(C)=O)C(=O)C(F)(F)F