Principaux documents
456950
Sigma-Aldrich
m-Xylylenediamine/acrylonitrile adduct
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH2NR2)2, R = H or CH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Composition
dicyanoethyl adduct, 65 wt. %
monocyanoethyl adduct, 25 wt. %
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
Viscosité
120 cP(25 °C)(lit.)
pb
281 °C (lit.)
Solubilité
water, ethanol, chloroform and benzene.: soluble
Densité
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CC#N.NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2.C3H3N/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10;1-2-3-4/h1-4H,5-6,9-10H2;2H,1H2
Clé InChI
XMEXUJUMKRUUNG-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor for polyurethanes. Improves chemical resistance and reduces free amines in Mannich-type hardeners for epoxides.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup