456519
3-Cyclopentenecarboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
215 °C (lit.)
Densité
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h1-2,5H,3-4H2,(H,7,8)
Clé InChI
XVSYDLITVYBCBD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves