456411
Titanium(III) chloride-aluminum chloride
TiCl3:AlCl3 3:1
Synonyme(s) :
Aluminum titanium chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Composition
TiCl3:AlCl3, 3:1
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Chaîne SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/Al.12ClH.3Ti/h;12*1H;;;/q+3;;;;;;;;;;;;;3*+3/p-12
Clé InChI
DGFMFXMKCUOBCD-UHFFFAOYSA-B
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges