454524
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetriol-1,1,2,3,3-d5, Deuterated glycerol, Glycerin-1,1,2,3,3-d5
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.331 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup