Principaux documents
452971
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylphthalamide
95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-[CONHCH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Pf
210-213 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)NC(=O)c1ccccc1C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-9(2)15-13(17)11-7-5-6-8-12(11)14(18)16-10(3)4/h5-10H,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18)
Clé InChI
WYYLYWSIWFBBLG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable