451711
Calcium oxide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lime, Quicklime
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: calcium
Point d'ébullition
2850 °C (lit.)
Densité
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Clé InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.