451630
Gallium(III) fluoride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gallium fluoride, Gallium trifluoride, Trifluorogallium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
Densité
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Ga](F)F
InChI
1S/3FH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
WXXZSFJVAMRMPV-UHFFFAOYSA-K
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable