450189
Lithium acetate dihydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acetic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: lithium
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clé InChI
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable