Documents
449490
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxysalicylate
98%
Synonyme(s) :
Methyl 2-hydroxy-3-methoxybenzoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
65-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(8(7)10)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
Clé InChI
BWRCJLJJIXYLNV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthetic studies of the phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor LY294002 and related analogues.
Belinda A and Thompson P.
Australian Journal of Chemistry, 56(11), 1099-1106 (2003)