Principaux documents
448540
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methyl-4-pyridinemethanol
99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-1-(4-Pyridyl)ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro Beilstein :
1524527
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −58°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Pf
67-69 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable