448060
Arsenic(III) sulfide
≥99.99%
Synonyme(s) :
Arsenic sesquisulfide, Arsenic sulfide, Arsenic trisulfide, Arsenic trisulfide (As2 S3 ), Arsenious sulfide, Diarsenic trisulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99%
Pf
300 °C (lit.)
Densité
3.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[As]S[As]=S
InChI
1S/As2S3/c3-1-5-2-4
Clé InChI
KNFJTZYMLKHMCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges