Key Documents
447781
Sigma-Aldrich
5-(3-Nitrophenyl)-2-furoic acid
95%
Synonyme(s) :
5-(3-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
252-260 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-5-4-9(17-10)7-2-1-3-8(6-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
Clé InChI
XWQLGLUTQIKSAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hyoung Gee Baek et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 91-102 (2008-12-09)
The one-bead one-compound (OBOC) combinatorial library method enables the rapid generation and screening of millions of discrete chemical compounds on beads. Most of the OBOC screening methods require the library compounds to remain tethered to the bead during screening process.