446963
Trichloro(hexyl)silane
97%
Synonyme(s) :
Hexyltrichlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
191-192 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H13Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
LFXJGGDONSCPOF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter