Principaux documents
446939
Sigma-Aldrich
N-(Triphenylphosphoranylidene)-1H-benzotriazole-1-methanamine
90%
Synonyme(s) :
1-[[(Triphenylphosphoranylidene)amino]methyl]benzotriazole, Betmip
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H21N4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Impuretés
10% N-(triphenylphosphoranylidene)-2H-benzotriazole-2-methanamine
Pf
116-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)n4nnc5ccccc45
InChI
1S/C25H21N4P/c1-4-12-21(13-5-1)30(22-14-6-2-7-15-22,23-16-8-3-9-17-23)26-20-29-25-19-11-10-18-24(25)27-28-29/h1-19H,20H2
Clé InChI
IOSUDUVEOWKKBL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Grignard reaction
  • Preparation of N,N-Bis(but-3-enyl)amines via aza-Wittig reaction with aldehydes, followed by a double Grignard reaction with allylmagnesium bromide
  • Organic synthesis of N-alkyliminophosphoranes and a-functionalized N-alkyliminophosphoranes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable