Principaux documents
444677
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl acetate-co-crotonic acid)
beads
About This Item
Formule linéaire :
[[CH2CH(OCCH3)]9[CH(CH3)CH(CO2H)]1]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Forme
beads
Composition
crotonic acid, 10 mol %
Indice d'acide
62‑70 mg KOH/g
Température de transition
Tg (DSC) 61 °C (onset)
Solubilité
H2O: soluble (as salt form)
absolute ethanol: soluble
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C=C\C(O)=O.CC(=O)OC=C
Application
Fixative and film former in hair care products.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable