443689
3-Bromo-1,1,1-trifluoropropane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.363 (lit.)
Point d'ébullition
63.5 °C (lit.)
Densité
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)CCBr
Description générale
Application
diethylphosphate.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves