442860
1-Chloro-2-octyne
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
40-41 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC#CCCl
InChI
1S/C8H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-5,8H2,1H3
Clé InChI
OUMUOQQKEAGFCJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter