Documents
442658
Sigma-Aldrich
Ethynylferrocene
97%
Synonyme(s) :
Ferrocenylacetylene, Ferrocenylethyne
About This Item
Formule linéaire :
(HC≡CC5H4)Fe(C5H5)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
50-54 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C#C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;
Clé InChI
HFWSJSDVVFIFRS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Gaulthier Rydzek et al.
ACS nano, 8(5), 5240-5248 (2014-04-18)
Simple preparation methods of chemically versatile and highly functionalizable surfaces remain rare and present a challenging research objective. Here, we demonstrate a simultaneous electropolymerization and electro-click functionalization process (SEEC) for one-pot self-construction of aniline- and naphthalene-based functional polymer films where