Key Documents
44210
Sigma-Aldrich
tert-Dodecylmercaptan
technical, ≥97.0% (RT)
Synonyme(s) :
tert-Dodecanethiol
About This Item
Formule linéaire :
C12H25SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.40
Numéro Beilstein :
1738382
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical
Pureté
≥97.0% (RT)
Point d'ébullition
227-248 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
Clé InChI
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
mixture of isomers (mainly C12); prepared by reaction of ′tetrapropylene′ with H2S