Documents
441694
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(tert-butylperoxy)butane solution
50 wt. % in mineral oil
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C[OOC(CH3)3]2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Composition
active oxygen content, 6.8 wt. %
t1/2
10 hr(92 °C)
Concentration
50 wt. % in mineral oil
Indice de réfraction
n20/D 1.445
Pf
≥80 °C (SADT)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Application
Free radical polymerization initiator.
Initiator for polymerization and copolymerization of styrene, ethylene and acrylics in solution, suspension and bulk polymerizations.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1