Principaux documents
439673
Sigma-Aldrich
Scandium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Scandium iodide, Scandium triiodide
About This Item
Formule linéaire :
ScI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: scandium
Pf
920 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Sc](I)I
InChI
1S/3HI.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges