439657
Terbium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Terbium chloride, Terbium trichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: terbium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Pf
588 °C (lit.)
Densité
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.