Principaux documents
439495
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C(CH3)=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
pb
158-163 °C (lit.)
Pf
28-30 °C (lit.)
Densité
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(=C\C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(2-4(9)10)5(6,7)8/h2H,1H3,(H,9,10)/b3-2-
Clé InChI
QRRCTLYMABZQCS-IHWYPQMZSA-N
Application
Employed in the synthesis of trifluoromethylated hydrindenes.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bull. Soc. Chim. Belg., 103, 263-263 (1994)