Documents
438820
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
96-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccn(c1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)11-7-8-13(9-11)17(15,16)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,1H3
Clé InChI
HTMLKRFQINMFRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole is a heterocyclic building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable