Documents
438499
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,4-dihydroxyphenyl ketone
97%
Synonyme(s) :
2′,4′-Dihydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2COC6H3(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
112-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-11-6-7-12(14(17)9-11)13(16)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15,17H,8H2
Clé InChI
VFQKAJVKZKHVPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and study of mesogenic compounds having a methylene ketone (-CH2-CO-) linking group.
Chudgar NK and Shah A.
Liq. Cryst., 14(4), 1163-1167 (1993)