Principaux documents
437085
Sigma-Aldrich
5-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,3-O-isopropylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H26O5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.44
Beilstein:
4296295
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −47°, c = 0.8 in chloroform
Pf
72-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
InChI
1S/C14H26O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-11H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-/m1/s1
Clé InChI
VBPYRQYBEKHPKA-GMTAPVOTSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Bo Wang et al.
Molecular cell, 74(4), 742-757 (2019-04-14)
Disturbances in autophagy and stress granule dynamics have been implicated as potential mechanisms underlying inclusion body myopathy (IBM) and related disorders. Yet the roles of core autophagy proteins in IBM and stress granule dynamics remain poorly characterized. Here, we demonstrate