43697
rac-1,2-Distearoylglycerol
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
rac-Glycerol 1,2-distearate, DL-1,2-Distearin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (GC)
Pf
72-74 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
Clé InChI
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable