Documents
436216
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylphenol)
Mw ~11,000
Synonyme(s) :
PVP
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H4OH)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Poids mol.
Mw ~11,000
Impuretés
≤0.2 wt. % Monomer
Indice de réfraction
n20/D 1.6
Pf
360 °C (dec.)
Température de transition
Tg 130-185 °C
Solubilité
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble
aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Clé InChI
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Application
Substitute for Novolac resins in photoresists, adhesion promoter and improves heat resistance in hot melt adhesives and surface treatment in metal finishing. Derivatives used as antioxidants and flame retardants in plastics. Component of polymer blends to modify surface characteristics and improve impact resistance.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable