Principaux documents
435899
Sigma-Aldrich
Thallium(I) selenide
pieces, 2-6 mm, 99.999% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Tl2Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.73
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
pieces
Taille des particules
2-6 mm
Chaîne SMILES 
[Tl][Se][Tl]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable