435880
Lead(II) iodate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lead diiodate, Lead iodate (Pb(IO3 )2 )
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pf
300 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[PbH2++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.Pb/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
DRHWBADNSVQEGH-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges