Documents
43482
Sigma-Aldrich
Bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)tin oxide
~90%
Synonyme(s) :
Bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)tin oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H8F26OSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
828.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
~90%
Pf
92-94 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C8H4F13.O.Sn/c2*1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;;/h2*1-2H2;;
Clé InChI
VCPJPAQHWCNPKF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1