Principaux documents
434175
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2C[Si(CH3)3]=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
63 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CC(=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H22Si2/c1-9(11(5,6)7)8-10(2,3)4/h1,8H2,2-7H3
Clé InChI
UNGXKSVOMSCMCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene is an acyclic organic building block.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup