Key Documents
432733
Sigma-Aldrich
Butyldichloroborane solution
1.0 M in hexanes
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3BCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in hexanes
Point d'ébullition
68-70 °C
Densité
0.714 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCB(Cl)Cl