Documents
432024
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-1,4-methanonaphthalene-5,8-diol diacetate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
106-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)c2[C@H]3C[C@H](C=C3)c12
InChI
1S/C15H14O4/c1-8(16)18-12-5-6-13(19-9(2)17)15-11-4-3-10(7-11)14(12)15/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3/t10-,11+
Clé InChI
GHNDBDFQIQQOER-PHIMTYICSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable