Principaux documents
43158
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-phenyl-2-oxazoline
≥97.0% (31P-NMR)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H22NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.44
Beilstein:
7547072
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (31P-NMR)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −29.5±3°, c = 1% in chloroform
Chaîne SMILES 
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m0/s1
Clé InChI
OKUTYUNUKKPYJS-VWLOTQADSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Chiral ligand employed in enantioselective Pd-catalyzed allylic substitution reactions
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J.M.J. Williams et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3149-3149 (1993)
P. von Matt et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 614-614 (1993)