Principaux documents
43119
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(S)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.37
Beilstein:
4749387
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +55±3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
Pf
66-72 °C
Chaîne SMILES 
CN1CCC[C@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Clé InChI
XIJAGFLYYNXCAB-KRWDZBQOSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Ligand employed in the enantioselective addition of dialkylzincs to carbonyls
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
K. Soai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7111-7111 (1987)
K. Soai et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 59, 5-5 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 677-677 (1992)
K. Soai et al.
Chemical Reviews, 92, 833-833 (1992)