Principaux documents
429740
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) iodide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999%
Synonyme(s) :
Cobalt diiodide, Cobalt iodide, Cobaltous iodide
About This Item
Formule linéaire :
CoI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
99.999%
Forme
beads
Taille des particules
−10 mesh
Pf
>515 °C (lit.)
Densité
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L