429473
Lithium tetrachloroaluminate
powder, anhydrous, 99.99%
Synonyme(s) :
Aluminum lithium chloride (AlLiCl4 )
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99%
Forme
powder
Chaîne SMILES
[Li+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Li/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
Clé InChI
AQLRWYUVWAYZFO-UHFFFAOYSA-J
Application
Remplacé(e)(s) par