429082
Hexamethylbenzene
purified by sublimation, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6-Hexamethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Produit purifié par
sublimation
Point d'ébullition
264 °C (lit.)
Pf
164-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3
Clé InChI
YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable