428949
4-Methyl-3-nitrobenzoyl chloride
99%
Synonyme(s) :
3-Nitro-p-toluoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.581 (lit.)
Point d'ébullition
185 °C/36 mmHg (lit.)
Pf
20-21 °C (lit.)
Densité
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClNO3/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
DXMHBBURYDVYAI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of the following:
- benzophenone derivative
- substituted 3-amino-4-methyl-N-phenylbenzamide
- retroamide
- 4-methyl-3-nitro-N-phenylbenzamide
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter