42830
2,3-Diphenyl-2,3-butanediol
technical, mixture of racemic and meso forms, ≥90% (GC)
About This Item
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Chaîne SMILES
CC(O)(c1ccccc1)C(C)(O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H18O2/c1-15(17,13-9-5-3-6-10-13)16(2,18)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,17-18H,1-2H3
Clé InChI
URPRLFISKOCZHR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable